Tisk…
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
116637-100G 116637-25G
SIAL116637-100GEA 4010 CZK
SIAL116637-100G SIAL116637-25G
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO
MDL Number: MFCD00012995
CAS číslo: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6