Tisk…
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
152290250 152291000
ACRO152290250EA 1210 CZK
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO
MW: 235,711 g/mol
Bod tání: 228 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012995
CAS číslo: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %