Tisk…
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Di-n-butyltinbis(acetylacetonate), Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), (OC-6-11)-Dibutylbis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)Tin
B23921.0B B23921.18 B23921.30
B23921.0BEA 9440 CZK
B23921.0B B23921.18 B23921.30
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin 95%
Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin
Purity: 95% CAS No.: 22673-19-4 Molecular Formula: C18H32O4Sn Formula Weight: 431.16 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Weak Melting Point: 26° Boiling Point: 150° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00077994
Vzorec: C₁₈H₃₂O₄Sn
Bod varu: 150 °C
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,22
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077994
CAS číslo: 22673-19-4
EINECS: 245-152-0
ADR: 3,III