Tisk…
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
H61115.14
H61115.14EA 7110 CZK
H61115.14
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427661
CAS číslo: 66909-38-4