Tisk…
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
H61379.03 H61379.06
H61379.03EA 4950 CZK
H61379.03 H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09788636
CAS číslo: 43192-31-0