3,6-Dibromopyridazine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H61223.03
H61223.06
H61223.03EA
2100
CZK
H61223.03
H61223.06
3,6-Dibromopyridazine 95%
3,6-Dibromopyridazine
Vzorec:
C₄H₂Br₂N₂ MW: 237,88 g/mol Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233947 CAS číslo: 17973-86-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...