4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61247.03
H61247.06
H61247.03EA
2340
CZK
H61247.03
H61247.06
4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
4-Amino-2-bromobenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 53312-82-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03695814
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03695814 CAS číslo: 53312-82-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |