Tisk…
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 3380 CZK
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05670539
CAS číslo: 114344-60-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III