Tisk…
3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H60854.09
H60854.09EA 5120 CZK
H60854.09
3-(Chloromethyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191922
CAS číslo: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,III