Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61377.06 H61377.14
H61377.06EA 1100 CZK
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Bod tání: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782103
CAS číslo: 766-55-2