Tisk…

1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid

290870250 290870050
ACRO290870250EA 4160 CZK
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011555
CAS číslo: 15788-16-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR