Tisk…
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 1420 CZK
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082564
CAS číslo: 59382-59-1