Tisk…
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 2560 CZK
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774187
CAS číslo: 656-66-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III