Tisk…
Ginkgolide B
Dodavatel: Cayman Chemical
14636-5 14636-10 14636-25 14636-50
CAYM14636-5EA 1320 CZK
CAYM14636-5 CAYM14636-10 CAYM14636-25 CAYM14636-50
Ginkgolide B
Ginkgolide B
Vzorec: C₂₀H₂₄O₁₀
MDL Number: MFCD05662347
CAS číslo: 15291-77-7