2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H61876.06
H61876.14
H61876.06EA
5630
CZK
H61876.06
H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1092349-87-5
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.00
Physical Form: Solid
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD11035924
Vzorec:
C₆H₄BrF₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11035924 CAS číslo: 1092349-87-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |