(±)-Naringenin
Dodavatel: Cayman Chemical
14173-1
14173-5
14173-10
CAYM14173-1EA
1540
CZK
CAYM14173-1
CAYM14173-5
CAYM14173-10
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Vzorec:
C₁₅H₁₂O₅ |
MDL Number:
MFCD00006844 CAS číslo: 480-41-1 EINECS: 207-550-2 |