Tisk…
Ionomycin calcium salt
Dodavatel: Cayman Chemical
11932-1 11932-5 11932-10 11932-25
CAYM11932-1EA 1350 CZK
CAYM11932-1 CAYM11932-5 CAYM11932-10 CAYM11932-25
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Vzorec: C₄₁H₇₀CaO₉
MDL Number: MFCD00151183
CAS číslo: 56092-82-1