Hydrid hlinito-lithný 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
199511000
199518000
199511000.EA
2580
CZK
199511000.
199518000.
Hydrid hlinito-lithný 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec:
H₄AlLi MW: 37,95 g/mol Bod vzplanutí: –017 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS číslo: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN: 1411 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodometric | 18.0 to 22.0 % (LiAlH4) |