Tisk…
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 1860 CZK
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12022324
CAS číslo: 4522-35-4