Tisk…
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61399.06 H61399.14 H61399.22
H61399.06EA 1140 CZK
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 78239-71-1 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 41° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD09037367
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Bod tání: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037367
CAS číslo: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III