4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03
H61554.06
H61554.03EA
4090
CZK
H61554.03
H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848442 CAS číslo: 61324-93-4 |