Tisk…
Zirconium diboride ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Zirconium boride
47030.18 47030.30
47030.18EA 4400 CZK
47030.18 47030.30
Zirconium diboride ≥99.5%
Zirconium diboride
Vzorec: B₂Zr
Bod tání: 3000 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064648
CAS číslo: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III