Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H60207.AD
H60207.AK
H60207.ADEA
3640
CZK
H60207.AD
H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec:
C₈H₉ClO Bod varu: 102 °C Hustota: 1,126 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000886 CAS číslo: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |