Tisk…
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61580.MD H61580.03
H61580.MDEA 1530 CZK
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368774
CAS číslo: 115661-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III