Tisk…
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H37989.03 H37989.06
H37989.03EA 1540 CZK
H37989.03 H37989.06
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04039974
CAS číslo: 479719-88-5