9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H60929.03
H60929.06
H60929.03EA
1970
CZK
H60929.03
H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₅H₈O₄ Bod tání: 287…289 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001231 CAS číslo: 117-78-2 EINECS: 204-207-9 |