Tisk…
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multimetr ruční (pH/vodivost/DO)
Dodavatel: VWR Collection
665-0311EA 40280 CZK
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multimetr ruční (pH/vodivost/DO)
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Uživatelsky přívětivý přenosný přístroj s robustním pouzdrem s krytím IP 67 poskytuje vysoké rozlišení a vysokou přesnost pro přesné měření pH, mV, vodivosti a kyslíku v terénních aplikacích (v jednu chvíli lze měřit pouze 2 z těchto parametrů). Dodáván s voděodolným výstupem USB pro připojení k počítači. Splňuje požadavky GLP.
  • velký grafický displej LCD se stálým LED podsvícením zobrazuje současně měřený parametr a hodnotu
  • funkce záznamu dat s volitelným intervalem 1 minuta až 1 hodina
  • kapacita paměti na 5 000 datových sad s automatickým ukládáním; dalších 200 paměťových bodů pro ruční ukládání
  • automatické vypnutí: Nastavitelné od 10 minut do 24 hodin
  • automatické rozpoznávání pufrů DIN a NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • tři další technické pufry při 25 °C (4,00/7,00/10,00) v paměti
  • pokročilý samočinný test a diagnostika (diagnostika účinnosti elektrody, kontrola driftu); když je vyžadována opětovná kalibrace, zobrazí se symbol kalibrace
  • energeticky úsporné: 4 tužkové baterie AA vystačí na 1000 provozních hodin
Informace pro objednávání: souprava MU 6100 H S1 připravená k použití zahrnuje multiparametrický měřič v robustním plastovém kufříku, elektrodu pH 111 z epoxidové pryskyřice s integrovaným teplotním snímačem (kabel 1 m), základní sadu (dva pufry pH, jedna plastová kádinka), vodivostní sondu CO 11 s integrovaným teplotním snímačem (kabel 1,5 m), stojan a uživatelskou příručku (22 jazyků) na disku CD ROM; Souprava MU 6100 H S2 dále zahrnuje galvanickou kyslíkovou sondu OXY 11-3 s integrovaným teplotním snímačem (kabel 3 m) a soupravu pro údržbu.
Vodivostní sondy pro nízké hodnoty vodivosti jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Avantor pro získání dalších informací.