Tisk…
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH/mV/°C metr, stolní
Dodavatel: VWR Collection
662-1657EA 25220 CZK
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH/mV/°C metr, stolní
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tento uživatelsky přívětivý přístroj s kloubovým stojanem elektrody a krytem s krytím IP 43 poskytuje vysoké rozlišení a přesnost pro přesná měření. Kompletní s USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu se zásadami GLP.
  • velký LCD grafický displej se stálým LED osvětlením zobrazuje současně hodnoty pH/mV a teploty
  • funkce záznamu dat v itervalech od 1 minuty až po 1 hodinu
  • paměť pro 5000 sad naměřených dat
  • automatické vypnutí: nastavitelný interval 10 minut až to 24 hodin
  • automatické rozeznání kalibračního roztoku DIN a NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • v paměti jsou uloženy další tři technické kalibrační roztoky při 25 °C (4,00/7,00/10,00)
  • pokročilá funkce auto-testu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulce driftu elektrody); při nutnosti provést kalibraci se zobrazí symbol kalibrace
  • napájení možné ze sítě i prostřednictvím baterie - 4 baterie typu AA jsou schopny provozu déle než 1000 hodin
  • Indikátor slabé baterie
Informace o dodávce: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.