Řada flokulačních nástrojů pro podporu techniků pracujících v oblasti životního prostředí. Míchání na více místech poskytuje přesnější údaje a reprodukovatelné výsledky.
- funkce časovače pro jednotky FP4 a JLT
- nastavitelná výška nerezových míchadel
- silný kovový rám je chráněný před korozí a působením chemkálií díky potažení epoxidovou pryskyřicí
Přenosná jednotka FP4: má 4 míchací pozice s reprodukovatelnou rychlostí míchání, aby byly při analýze splněny standardní podmínky. Všechny čtyři pozice jsou centrálně osvětleny.
Jednotky JLT: digitální ovládání při stejné rychlosti a době míchání pro každou ze 4 nebo 6 pozic. Možnost osvětlení vzorků světlem na zadním panelu.
Jednotky FC S: Rychlost lze nastavit individuálně pro každou míchací pozici. Možnost osvětlení vzorků světlem na zadním panelu.