Tisk…
bromfenolová modř ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
0449-25GEA 2814 CZK
0449-25G 0449-50G
bromfenolová modř ACS
bromfenolová modř
A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 to 4,6).
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Bod tání: 273 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass