Tisk…
Soupravy pro izolaci plazmidů bez endotoxinů, E.Z.N.A.®
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
D6926-03EA 15330 CZK
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
Soupravy pro izolaci plazmidů bez endotoxinů, E.Z.N.A.®
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Plazmid izolovaný pomocí tradičních purifikačních metod běžně obsahuje vysoké hladiny endotoxinů, které mohou významně interferovat s následnými transfekčními experimenty. U souprav E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Kit je do postupu plazmidové purifikace za účelem získání plazmidu o vysoké kvalitě vhodného pro transfekci včleněn krok efektivního odstranění endotoxinů.