Tyto základní odparky jsou ideální pro všechny standardní odpařovací aplikace na univerzitách a ve výzkumných laboratořích. Funkce řídicí jednotky RV10 byly rozšířeny a vylepšeny, aby umožňovaly plně automatickou destilaci: s automatickým stanovením bodu varu, integrovanou knihovnou rozpouštědel a volitelnou možností připojení podtlakového čerpadla s regulací rychlosti.
- Všechny modely jsou vybaveny ručním zdvihem s funkcí bezpečnostního zastavení
- digitální displej TFT zobrazující rychlost rotace a teplotu topné lázně dovoluje optimální kontrolu celého destilačního procesu
- systém zdvihu jednou rukou s tlakovými snímači lze snadno ovládat pravou nebo levou rukou
- topnou lázeň na vodu/olej lze použít jako samostatnou jednotku, která má vestavěné ergonomické rukojeti pro přenášení
- nový upínací mechanismus usnadňuje výměnu odpařovacích baněk
- USB připojení umožňuje online aktualizaci firmwaru
Informace o dodávce: jednotky jsou dodávány s topnou lázní HB 10 a se skleněným setem nebo bez něho. Modely RV 8 jsou kompatibilní s kompletní řadou skla řady RV10
Upozorňujeme: je vyžadován zdroj podtlaku, podtlakový pojistný ventil a chladicí systém, ale tyto systémy nejsou součástí dodávky; Poradenství a podrobné informace vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti Avantor.
Upozornení: * Souprava Flex je dodávána pouze s lázní, výparníkovou trubicí, svorkami na skleněné nádobí a Woulffovou láhví. Tato souprava umožňuje zákazníkovi vybrat soupravu skleněného nádobí pro jeho konkrétní aplikaci.