Tisk…
Analytické váhy Explorer s automatickými dvířky
Dodavatel: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 178470 CZK
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Analytické váhy Explorer s automatickými dvířky
Váhy
Sortiment čtyřmístných vah, které využívají dotykový displej, pokročilé technologie vážení a bezdotykové senzory. Snadno ovladatelnou řídicí jednotku lze namontovat na základnu, nad základnu na volitelný sloupek, na stěnu nebo na vzdálené místo (až do vzdálenosti 3 m pomocí volitelného kabelu). Funkce nastavení a základní obsluhu zpříjemňuje dotykový displej s univerzálními ikonami a informačními výzvami.
Obsluha má navíc možnost přidat použití některého ze čtyř bezdotykových snímačů pro bezdotykové ovládání tisku, nulování, tárování, kalibrace, automatických dvířek krytu proti průvanu (vlevo nebo vpravo) nebo světla na krytu. Bezdotyková obsluha umožňuje uživateli minimalizovat/eliminovat případné znečištění ovládací klávesnice, což je důležité zejména při vážení citlivých materiálů. Váhy disponují několika režimy použití od základního vážení až po aplikace SQC, to vše při krátké době stabilizace a s optimalizovanými výkonnostními specifikacemi.
  • Automatická dvířka krytu proti průvanu s možností základního ovládání skutečně bez použití rukou pomocí bezdotykových senzorů
  • Barevný dotykový displej s nastavením pozorovacího úhlu v odnímatelné řídicí jednotce
  • Pokročilá technologie vážení s dobou stabilizace kratší než 3 s
  • Více aplikačních režimů plus knihovna pro uchovávání vlastního nastavení pro aplikace
  • Software SmarText™ s textovými výzvami pro snadnou navigaci v nabídce a funkce 'Level assist' u podsvíceného ukazatele vyvážení
  • Interní kalibrace AutoCal™
  • Kompatibilita se systémem LIMS
Automatický kryt proti průvanu vah Explorer poskytuje dostatečný boční vstup (160×240 mm) do vážicí komory, aby uživatel mohl volně vkládat a vyjímat velké odvažovací lodičky nebo větší nádoby. Univerzální horní dvířka nabízejí dvě možnosti přístupu do vážicí komory: odklopením horních dvířek nebo ručním posunutím skleněného panelu. Kryt proti průvanu je vyroben ze skla potaženého antistatickou vrstvou, které pomáhá odvádět statický náboj ve vážicí komoře, jenž by mohl nepříznivě ovlivnit výsledky vážení. K dispozici je také osvětlení komory na krytu proti průvanu pro použití v prostředí s nedostatečným osvětlením.