Tisk…
Hematoxylinem solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Dodavatel: VWR Q-Path Chemicals
Varování
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 3100 CZK
10047007. 10047107. 00607131.
Hematoxylinem solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078111
CAS číslo: 517-28-2
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) 553 - 560 nm