Tisk…
Eozin Y vodný roztok, Q Path® for microscopy
Dodavatel: VWR Q-Path Chemicals
10047001.EA 1450 CZK
10047001. 10047101.
Eozin Y vodný roztok, Q Path® for microscopy
Eozin Y
Ready to use eosin solution for HES histological staining.
Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005040
CAS číslo: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange-red
Density (20/4)
pH (20°C)
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm