Tisk…
Hematoxylinem solution (Mayer), Q Path® for microscopy
Dodavatel: VWR Q-Path Chemicals
Varování
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047005.EA 2740 CZK
10047005. 10047105.
Hematoxylinem solution (Mayer), Q Path® for microscopy
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Ready to use solution for HES histological staining
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078111
CAS číslo: 517-28-2
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm