parafín, Teplota tuhnutí: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Dodavatel: VWR Q-Path Chemicals
10048502.EA
4200
CZK
10048502.
10048500.
10048501.
parafín, Teplota tuhnutí: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Parafín
Wax (54 - 56 °C) for embedding and tissue processing of histological samples. This Paraffin is DMSO free.
Bod tání:
54 - 56 °C |
CAS číslo:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |