Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
84852.230EA 1120 CZK
84852.230 84852.290 84852.460
Thiosíran sodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100
Bod tání: 48
Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm