Tisk…
methylová červeň aqueous solution
Dodavatel: Lovibond
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
451630 451631
LOVI451630EA 555 CZK
LOVI451630 LOVI451631
methylová červeň aqueous solution
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199