Tisk…
Mravenčan sodný ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
84850.260EA 1820 CZK
84850.260 84850.460
Mravenčan sodný ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
Hustota: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm