Tisk…
Dusičnan olovnatý ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lead dinitrate
84847.180EA 1130 CZK
84847.180 84847.290
Dusičnan olovnatý ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21
Bod tání: 450…470 °C
Hustota: 4.53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011153
CAS číslo: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,05432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test