Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
420490250
420490050
ACRO420490250EA
6070
CZK
ACRO420490250
ACRO420490050
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Tetramethylammonium acetate hydrate
Appearance: White Crystalline solid
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂·xH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03066126 CAS číslo: 1266615-86-4 EINECS: 234-179-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤14 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥94 % (On dry substance) |