Tisk…
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209381000 209380010
ACRO209381000EA 537 CZK
ACRO209381000 ACRO209380010
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) in water
Benzyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Hustota: 1,044 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011782
CAS číslo: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %