1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22406.03
B22406.06
B22406.14
B22406.03EA
2170
CZK
B22406.03
B22406.06
B22406.14
1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
1,4-Oxazepan-5-one
Purity: 97%
CAS No.: 10341-26-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD02683091
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Bod tání: 80…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683091 CAS číslo: 10341-26-1 |