Methyl-5-aminopicolinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
672629-1G
672629-5G
SIAL672629-1GEA
5370
CZK
SIAL672629-1G
SIAL672629-5G
Methyl-5-aminopicolinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-aminopicolinate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,1506 g/mol |
MDL Number:
MFCD07783939 CAS číslo: 67515-76-8 |