Tisk…
Methyl-5-aminopicolinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
672629-1G 672629-5G
SIAL672629-1GEA 5370 CZK
SIAL672629-1G SIAL672629-5G
Methyl-5-aminopicolinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1506 g/mol
MDL Number: MFCD07783939
CAS číslo: 67515-76-8