Tisk…
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
B20586.03 B20586.06
B20586.03EA 1020 CZK
B20586.03 B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62353-75-7 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00102115
Vzorec: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102115
CAS číslo: 62353-75-7