Tisk…
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25479.06 B25479.14
B25479.06EA 3750 CZK
B25479.06 B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 136833-36-8 Molecular Formula: C7H3ClN2O6 Formula Weight: 246.56 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD00091829
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₆
MW: 246,56 g/mol
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00091829
CAS číslo: 136833-36-8