2-Chloro-2-methylnonane ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43784.14
43784.06
43784.14EA
9200
CZK
43784.14
43784.06
2-Chloro-2-methylnonane ≥90%
2-Chloro-2-methylnonane
Purity: 90+%
CAS No.: 4325-50-2
Molecular Formula: CH3(CH2)6C(CH3)(Cl)CH3
Formula Weight: 176.73
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00060781
Vzorec:
C₁₀H₂₁Cl Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060781 CAS číslo: 4325-50-2 UN: 3082 ADR: 9,III |