Tisk…
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethylhexan-3-one
B20612.03 B20612.06
B20612.03EA 1230 CZK
B20612.03 B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99% CAS No.: 5405-79-8 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Refractive Index: 1.4105
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027140
CAS číslo: 5405-79-8